Imprimer
3-Bromoanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-methoxybenzene
B0545-250G B0545-25G
TCIAB0545-250GEA 102 EUR
TCIAB0545-250G TCIAB0545-25G
3-Bromoanisole ≥98.0% (par GC)
3-Bromoanisole
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187.04 g/mol
Point d'ébullition: 211°C
Point de fusion: 2
Point d'éclair: 98°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000081
Numéro CAS: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=951772af1827ce40be603e77eeb9c83cc45c0d5d&vid=48c19e36e38b634ed096f5c57640dde3a7e71200&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %