Imprimer
2-Bromoanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B0546-25G B0546-500G B0546-100G
TCIAB0546-25GEA 25.3 EUR
TCIAB0546-25G TCIAB0546-500G TCIAB0546-100G
2-Bromoanisole ≥98.0% (par GC)
2-Bromoanisole
Formule: C₇H₇BrO
Point d'ébullition: 223°C
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000064
Numéro CAS: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e55ad6895d643e250d453e3bdb566cb8caefb05&vid=8f33f6dc59ba9f4c8b864875559c180da64e32b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %