Imprimer
1-Bromo-4-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Bromonitrobenzene
B0624-25G B0624-250G
TCIAB0624-25GEA 49.5 EUR
TCIAB0624-25G TCIAB0624-250G
1-Bromo-4-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
1-Bromo-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
Point d'ébullition: 255
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007280
Numéro CAS: 586-78-7
EINECS: 209-583-8
ONU: 3459
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ebd1d07cef981b215dcdad467fb333d432be44f&vid=6ad92b0bf05f245ffa74e3b382fd6c31ec3e235a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency