Imprimer
2-Bromo-4,6-dinitroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0814-25G B0814-500G
TCIAB0814-25GEA 17.6 EUR
TCIAB0814-25G TCIAB0814-500G
2-Bromo-4,6-dinitroaniline ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4,6-dinitroaniline
Formule: C₆H₄BrN₃O₄
Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 154 °C
Numéro MDL: MFCD00007146
Numéro CAS: 1817-73-8
EINECS: 217-329-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db4496bf2fbf1234d0d2278b1ca261fabd62d2c3&vid=0eaf60621148852c8c5becc9ce2cdecb68a3557e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 154.0 deg-C