Imprimer
3-Bromoaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0542-25G B0542-100G
TCIAB0542-25GEA 41.8 EUR
TCIAB0542-25G TCIAB0542-100G
3-Bromoaniline ≥98.0% (par GC)
3-Bromoaniline
Formule: C₆H₆BrN
Point d'ébullition: 251°C
Point de fusion: 16 °C
Densité: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007757
Numéro CAS: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad4bafd76eff30d86621241f0af3928acd41da79&vid=ad4bafd76eff30d86621241f0af3928acd41da79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %