2,4-Dibromoaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
D1153-10G
D1153-25G
TCIAD1153-10GEA
33
EUR
TCIAD1153-10G
TCIAD1153-25G
2,4-Dibromoaniline ≥98.0% (par GC)
2,4-Dibromoaniline
Formule:
C₆H₅Br₂N Point d'ébullition: 156°C Point de fusion: 80…82 °C Densité: 2,26 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007633 Numéro CAS: 615-57-6 EINECS: 210-434-4 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 79.0 to 82.0 deg-C |