Imprimer
Acide 3-bromo-4-fluorobenzoïque ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B2133-1G B2133-5G
TCIAB2133-1GEA 29.7 EUR
TCIAB2133-1G TCIAB2133-5G
Acide 3-bromo-4-fluorobenzoïque ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-bromo-4-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042463
Numéro CAS: 1007-16-5
EINECS: 213-751-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7a3beee6e21727b385df268fe7e072b4a0b5f4f&vid=dcc8efaf73e1fff6674615275128a6af680cfe0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C