Imprimer
Acide 2-bromo-4-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B2887-25G B2887-5G
TCIAB2887-25GEA 152 EUR
TCIAB2887-25G TCIAB2887-5G
Acide 2-bromo-4-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-bromo-4-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.01 g/mol
Point d'ébullition: 289
Numéro MDL: MFCD00055370
Numéro CAS: 1006-41-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0eb5c74e4014f8fc81315dd134b335787003a26&vid=9efc0381f95342ad3be05546468ff45c0984679a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C