Imprimer
5-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1789-25G B1789-5G
TCIAB1789-25GEA 70.4 EUR
TCIAB1789-25G TCIAB1789-5G
5-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
5-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrFO
Point d'ébullition: 229 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 49 °C
Densité: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00070755
Numéro CAS: 93777-26-5
EINECS: 298-056-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a8cb90886707c13bc1c2f8ccfb02c0225d86421&vid=b4c1767e3a82af5470527d7c9d0c9d27e5b0d623&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %