Imprimer
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine, 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
T0530-1G T0530-25G T0530-5G
TCIAT0530-1GEA 18.7 EUR
TCIAT0530-1G TCIAT0530-25G TCIAT0530-5G
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Formule: C₁₈H₁₂N₆
MW: 312.33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006045
Numéro CAS: 3682-35-7
EINECS: 222-965-9
Merck Index: 14,09750
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff67a6dad76d56a73e075574ae143a6aa863da4&vid=8ff67a6dad76d56a73e075574ae143a6aa863da4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency