2,4-Diamino-6-méthyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine 6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-6-methyl-s-triazine, 6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Acetoguanamine, 6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine
D0583-25G
D0583-500G
TCIAD0583-25GEA
17.6
EUR
TCIAD0583-25G
TCIAD0583-500G
2,4-Diamino-6-méthyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,4-Diamino-6-méthyl-1,3,5-triazine
Formule:
C₄H₇N₅ |
Numéro MDL:
MFCD00023192 Numéro CAS: 542-02-9 EINECS: 208-796-3 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |