4-Fluorophénylhydrazinium chlorure ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
(4-Fluorphenyl)hydrazin HCl, 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
F0246-25G
F0246-5G
TCIAF0246-25GEA
206
EUR
TCIAF0246-25G
TCIAF0246-5G
4-Fluorophénylhydrazinium chlorure ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Fluorophénylhydrazinium chlorure
Formule:
C₆H₈ClFN₂ |
Numéro MDL:
MFCD00012942 Numéro CAS: 823-85-8 EINECS: 212-521-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Potassium iodate Method) | min. 97.0 % |