3-Chlorophénylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
1-(3-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride, 3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
C1477-25G
C1477-5G
TCIAC1477-25GEA
74.8
EUR
TCIAC1477-25G
TCIAC1477-5G
3-Chlorophénylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Chlorophénylhydrazinium chlorure
Formule:
C₆H₈Cl₂N₂ |
Numéro MDL:
MFCD00012935 Numéro CAS: 2312-23-4 EINECS: 219-005-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Potassium iodate Method) | min. 98.0 % |