3,5-Dichlorophénylhydrazinium chlorure ≥90.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
1-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride, 3,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
D2644-25G
D2644-5G
TCIAD2644-25GEA
129
EUR
TCIAD2644-25G
TCIAD2644-5G
3,5-Dichlorophénylhydrazinium chlorure ≥90.0% (par HPLC, analyse par titration)
3,5-Dichlorophénylhydrazinium chlorure
Formule:
C₆H₇Cl₃N₂ |
Numéro MDL:
MFCD00012938 Numéro CAS: 63352-99-8 EINECS: 264-109-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) | min. 90.0 area% |
Purity (Potassium iodate Method) | min. 90.0 % |