Imprimer
2,4-Dichlorophénylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2,4-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride, 2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2,4-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
D2433-25G D2433-5G
TCIAD2433-25GEA 84.7 EUR
TCIAD2433-25G TCIAD2433-5G
2,4-Dichlorophénylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,4-Dichlorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₇Cl₃N₂
Numéro MDL: MFCD00012929
Numéro CAS: 5446-18-4
EINECS: 226-659-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=365304af6ec07b0dfb19699b9cddce6bdd7e0ebc&vid=a0d4d4439cc13c5fe4f7ca69de05f4daf6660259&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %