Imprimer
Trifluoroacétate d'allyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Allyl Trifluoroacetate, ['Trifluoroacetic acid Allyl Ester'], Trifluorethansäure(2-propenyl)ester, Trifluoroacetic allyl ester
T1765-25G T1765-5G
TCIAT1765-25GEA 181 EUR
TCIAT1765-25G TCIAT1765-5G
Trifluoroacétate d'allyle ≥95.0% (par GC)
Trifluoroacétate d'allyle
Formule: C₅H₅F₃O₂
Point d'ébullition: 66°C
Point d'éclair: –1°C
Numéro MDL: MFCD00013567
Numéro CAS: 383-67-5
EINECS: 206-853-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ae77c55516e78af1ff892beba37e3a603ff9b72&vid=0ae77c55516e78af1ff892beba37e3a603ff9b72&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %