Imprimer
2,4-Diamino-6-phényl-1,3,5-triazine ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzoguanamine, 2,4-Diamino-6-phenyl-s-triazine, 6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine, 6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine
D0111-25G D0111-500G
TCIAD0111-25GEA 19.8 EUR
TCIAD0111-25G TCIAD0111-500G
2,4-Diamino-6-phényl-1,3,5-triazine ≥99.0% (par HPLC)
2,4-Diamino-6-phényl-1,3,5-triazine
Formule: C₉H₉N₅
MW: 187.2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023187
Numéro CAS: 91-76-9
EINECS: 202-095-6
Merck Index: 14,01089
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2d15b87ad714ea5ed7108e77f2888e939fcb8fd&vid=f2d15b87ad714ea5ed7108e77f2888e939fcb8fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 230.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF almost transparency