Imprimer
1-Oxyde de tétrahydrothiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tetrahydrothiophene 1-oxide
T0146-25G T0146-500G
TCIAT0146-25GEA 67.1 EUR
TCIAT0146-25G TCIAT0146-500G
1-Oxyde de tétrahydrothiophène ≥98.0% (par GC)
1-Oxyde de tétrahydrothiophène
Formule: C₄H₈OS
MW: 104.17 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Numéro MDL: MFCD00005477
Numéro CAS: 1600-44-8
EINECS: 216-493-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=284236c50699ea2e846ac7d5791172727ec9844b&vid=284236c50699ea2e846ac7d5791172727ec9844b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %