Imprimer
Chlorure de méthylammonium ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
M0138-25G M0138-500G
TCIAM0138-25GEA 17.6 EUR
TCIAM0138-25G TCIAM0138-500G
Chlorure de méthylammonium ≥98.0% (sur base azote total)
Chlorure de méthylammonium
Formule: CH₆ClN
Numéro MDL: MFCD00012849
Numéro CAS: 593-51-1
EINECS: 209-795-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36a1c59fee010baf92d837bab20232cb2d02ef28&vid=36a1c59fee010baf92d837bab20232cb2d02ef28&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystaline
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 226.0 to 236.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency