Imprimer
Phénylvinylsulfone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Vinyl phenyl sulphone, (Vinylsulphonyl)benzene
P0982-25G P0982-5G
TCIAP0982-25GEA 153 EUR
TCIAP0982-25G TCIAP0982-5G
Phénylvinylsulfone ≥98.0% (par GC)
Phénylvinylsulfone
Formule: C₈H₈O₂S
MW: 168.22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007554
Numéro CAS: 5535-48-8
EINECS: 226-890-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C