Imprimer
Acide oxamique ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
O0084-25G O0084-5G
TCIAO0084-25GEA 84.7 EUR
TCIAO0084-25G TCIAO0084-5G
Acide oxamique ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Acide oxamique
Formule: C₂H₃NO₃
Numéro MDL: MFCD00008006
Numéro CAS: 471-47-6
EINECS: 207-443-0
Merck Index: 14,06917
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da17d4f6da9746d4f172e349a94fea1d59ca7b34&vid=da17d4f6da9746d4f172e349a94fea1d59ca7b34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Solubility in hot Water almost transparency