Imprimer
di-Sodium hydrogénocitrate 1,5-hydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Citric acid disodium salt sesquihydrate, Sodium hydrogencitrate sesquihydrate, Disodium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate sesquihydrate, Sodium citrate dibasic sesquihydrate
C0365-25G C0365-500G
TCIAC0365-25GEA 18.7 EUR
TCIAC0365-25G TCIAC0365-500G
di-Sodium hydrogénocitrate 1,5-hydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
di-Sodium hydrogénocitrate 1,5-hydraté
Formule: C₆H₆Na₂O₇·1.5H₂O
MW: 263.11 g/mol
Point de fusion: 149°C
Numéro MDL: MFCD00150445
Numéro CAS: 6132-05-4
EINECS: 205-623-3
Merck Index: 14,02326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de01a85c66dc6c9f6cdc2130a65356b64ad00094&vid=de01a85c66dc6c9f6cdc2130a65356b64ad00094&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 9.0 to 12.0 %