o-Tolylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
o-Tolylhydrazine hydrochloride, 1-(2-Methylphenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Tolylhydrazine hydrochloride, 1-(2-Tolyl)hydrazine hydrochloride, 2-Methylphenylhydrazinium chloride, 2-Methylphenylhydrazine hydrochloride
T0318-25G
T0318-5G
TCIAT0318-25GEA
107
EUR
TCIAT0318-25G
TCIAT0318-5G
o-Tolylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
o-Tolylhydrazinium chlorure
Formule:
C₇H₁₁ClN₂ |
Numéro MDL:
MFCD00012925 Numéro CAS: 635-26-7 Merck Index: 14,09542 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Potassium iodate Method) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |