6-Chloro-m-anisidine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-Chloro-5-methoxyanilinium chloride, 3-Amino-4-chloroanisole hydrochloride, 2-Chloro-5-methoxyaniline hydrochloride, 6-Chloro-3-anisidine hydrochloride
C1555-25G
C1555-5G
TCIAC1555-25GEA
1490
EUR
TCIAC1555-25G
TCIAC1555-5G
6-Chloro-m-anisidine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Chloro-m-anisidine chlorhydrate
Formule:
C₇H₉Cl₂NO MW: 194.06 g/mol Point de fusion: 208 |
Numéro MDL:
MFCD00012962 Numéro CAS: 85006-21-9 EINECS: 285-050-3 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |