Imprimer
4-Bromo-1,2-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,4-difluorobenzene
B1523-25G B1523-250G
TCIAB1523-25GEA 39.6 EUR
TCIAB1523-25G TCIAB1523-250G
4-Bromo-1,2-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-1,2-difluorobenzène
Formule: C₆H₃BrF₂
Point d'ébullition: 151°C
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 33°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000304
Numéro CAS: 348-61-8
EINECS: 206-481-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=921509fa0d7ed1d60bde8dcffcc1cc26fe9052a8&vid=b40cfb305f91929a7120b701712a5d33187aa12d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %