Imprimer
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B1765-25G B1765-5G
TCIAB1765-25GEA 136 EUR
TCIAB1765-25G TCIAB1765-5G
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzène
Formule: C₆H₂BrF₃
Point d'ébullition: 43°C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1,767 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 45°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070738
Numéro CAS: 138526-69-9
EINECS: 418-480-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d4db6094cdccf983d35899b87c72e6ab97ef5d4&vid=caf1b78a77d0cdc567df07a69fd14d4238185fd7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %