Imprimer
2-Bromo-1,4-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1166-25G B1166-5G
TCIAB1166-25GEA 71.5 EUR
TCIAB1166-25G TCIAB1166-5G
2-Bromo-1,4-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-1,4-difluorobenzène
Formule: C₆H₃BrF₂
Point d'ébullition: 58°C
Point de fusion: –32 °C
Densité: 1,7414 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00000345
Numéro CAS: 399-94-0
EINECS: 206-920-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3be260075cd13c178bccc35e7325613e906447d&vid=fd39f3e93c7673beb7c1f8c034070949fdea03b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %