Imprimer
1,3-Dibromotétrafluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dibromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzene
D1492-1G D1492-5G
TCIAD1492-1GEA 41.8 EUR
TCIAD1492-1G TCIAD1492-5G
1,3-Dibromotétrafluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1,3-Dibromotétrafluorobenzène
Formule: C₆Br₂F₄
MW: 307.87 g/mol
Point d'ébullition: 85
Numéro MDL: MFCD00031533
Numéro CAS: 1559-87-1
EINECS: 216-326-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=462e6683109750a208db6bd6dae8aa32e0e44e10&vid=6566717e601b471bf373a2d55b849b6408f7f233&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %