Imprimer
Acide 5-bromo-2-chlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B1344-10G B1344-25G
TCIAB1344-10GEA 39.6 EUR
TCIAB1344-10G TCIAB1344-25G
Acide 5-bromo-2-chlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-bromo-2-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrClO₂
MW: 235.46 g/mol
Point d'ébullition: 316
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002415
Numéro CAS: 21739-92-4
EINECS: 244-558-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d040cb8f68781ad9c8264bd2a04f9897a0dccda&vid=96229cf3e83c24da7655c19c7e168d462df2015f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 160.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity