Imprimer
1-Bromo-4-chlorobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromochlorobenzene
B0571-25G B0571-500G B0571-100G
TCIAB0571-25GEA 18.7 EUR
TCIAB0571-25G TCIAB0571-500G TCIAB0571-100G
1-Bromo-4-chlorobenzène ≥99.0% (par GC)
1-Bromo-4-chlorobenzène
Formule: C₆H₄BrCl
MW: 191.45 g/mol
Point d'ébullition: 196
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000600
Numéro CAS: 106-39-8
EINECS: 203-392-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8df08256b77ce27db9eb1d056c3f884af1b843c2&vid=c5c210fefaf3b78bce3feeec14286f01fab55475&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 65.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency