Imprimer
Acide 2-bromo-5-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3846-25G B3846-5G
TCIAB3846-25GEA 74.8 EUR
TCIAB3846-25G TCIAB3846-5G
Acide 2-bromo-5-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-bromo-5-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231.05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020214
Numéro CAS: 22921-68-2
EINECS: 245-329-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75b776264653aa2a695a6fee52c019cf8105bdf2&vid=f41fe291d9145e6a6f51353ae1ebeca0bb3c04aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C