Imprimer
Acide 3,5-dibromobenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2353-5G D2353-25G
TCIAD2353-5GEA 50.6 EUR
TCIAD2353-5G TCIAD2353-25G
Acide 3,5-dibromobenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,5-dibromobenzoïque
Formule: C₇H₄Br₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051758
Numéro CAS: 618-58-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f655a3c59db623edfd6224079b75b93e0a296a42&vid=f655a3c59db623edfd6224079b75b93e0a296a42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity