Imprimer
3-Bromobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B1227-100G B1227-25G B1227-5G
TCIAB1227-100GEA 211 EUR
TCIAB1227-100G TCIAB1227-25G TCIAB1227-5G
3-Bromobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Bromobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrN
Point d'ébullition: 225°C
Point de fusion: 37…40 °C
Densité: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001796
Numéro CAS: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3823b7e8095d877290542c285d5c103752052fca&vid=7799278794193bc00d8d8aa54c4826b6815fa6b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C