Imprimer
2-Bromobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1369-10G B1369-25G
TCIAB1369-10GEA 44 EUR
TCIAB1369-10G TCIAB1369-25G
2-Bromobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Bromobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrN
Point d'ébullition: 252 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51…52 °C
Densité: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001772
Numéro CAS: 2042-37-7
EINECS: 218-045-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05a95b8ad2ef230095628341ed016367539146d2&vid=75944ed1153a7e8e3f4ff355664c7ad5aa2bd95e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency