Imprimer
3,5-Dibromosalicylaldéhyde ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
D0188-25G D0188-5G
TCIAD0188-25GEA 151 EUR
TCIAD0188-25G TCIAD0188-5G
3,5-Dibromosalicylaldéhyde ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3,5-Dibromosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279.92 g/mol
Point d'ébullition: 261
Point de fusion: 86
Numéro MDL: MFCD00003318
Numéro CAS: 90-59-5
EINECS: 202-003-4
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,03027
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba9edeab57e9ca059400c730d55a12d40e414c2&vid=aba9edeab57e9ca059400c730d55a12d40e414c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C