Imprimer
2-Amino-3,5-dibromobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2625-25G D2625-5G
TCIAD2625-25GEA 72.6 EUR
TCIAD2625-25G TCIAD2625-5G
2-Amino-3,5-dibromobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2-Amino-3,5-dibromobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅Br₂NO
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 137…137,5 °C
Numéro MDL: MFCD00671100
Numéro CAS: 50910-55-9
EINECS: 256-841-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4cce03c5651a0e220495b08bd560cbee6fb5437&vid=77c0b691d96751f751c8781967d82334a729d321&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 140.0 deg-C