Imprimer
1,4-Dibromobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0170-25G D0170-500G D0170-100G
TCIAD0170-25GEA 19.8 EUR
TCIAD0170-25G TCIAD0170-500G TCIAD0170-100G
1,4-Dibromobenzène ≥99.0% (par GC)
1,4-Dibromobenzène
Formule: C₆H₄Br₂
Point d'ébullition: 219°C
Point de fusion: 84…87 °C
Densité: 2,28 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000089
Numéro CAS: 106-37-6
EINECS: 203-390-2
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03019
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=692562f03597f167d30c60a5d394ae88464e32d5&vid=aa050eea200beb66e15953052fbac82e8a6c138e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 88.0 to 90.0 deg-C