Imprimer
1,2-Dibromobenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0168-100G D0168-25G
TCIAD0168-100GEA 120 EUR
TCIAD0168-100G TCIAD0168-25G
1,2-Dibromobenzène ≥97.0% (par GC)
1,2-Dibromobenzène
Formule: C₆H₄Br₂
Point d'ébullition: 224°C
Densité: 1,956 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000057
Numéro CAS: 583-53-9
EINECS: 209-507-3
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27d7528368d46dd6d461a259ef783a0dc178b33d&vid=c024ff90b9aecd36dcf381e81e16bac5cf909f8a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %