Imprimer
4-tert-Amylphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A0460-25G A0460-500G
TCIAA0460-25GEA 18.7 EUR
TCIAA0460-25G TCIAA0460-500G
4-tert-Amylphénol ≥98.0% (par GC)
4-tert-Amylphénol
Formule: C₁₁H₁₆O
Numéro MDL: MFCD00002369
Numéro CAS: 80-46-6
EINECS: 201-280-9
ONU: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 14,07142
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a394da6d954d349044dfdb3594b0b7901512e9a1&vid=a394da6d954d349044dfdb3594b0b7901512e9a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C