3-Méthoxy-2-nitrobenzoate de methyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
3-Methoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 3-methoxy-2-nitrobenzoate
M1364-1G
M1364-5G
TCIAM1364-1GEA
37.4
EUR
TCIAM1364-1G
TCIAM1364-5G
3-Méthoxy-2-nitrobenzoate de methyle ≥98.0% (par GC)
3-Méthoxy-2-nitrobenzoate de methyle
Formule:
C₉H₉NO₅ |
Numéro MDL:
MFCD00051968 Numéro CAS: 5307-17-5 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 141.0 to 144.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |