Imprimer
4-Amino-2-méthoxybenzoate de methyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 4-amino-2-methoxybenzenecarboxylate, 4-Amino-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate
M1998-25G M1998-5G
TCIAM1998-25GEA 81.4 EUR
TCIAM1998-25G TCIAM1998-5G
4-Amino-2-méthoxybenzoate de methyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-2-méthoxybenzoate de methyle
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017202
Numéro CAS: 27492-84-8
EINECS: 248-494-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4476d1fd1adf08cd2fd644a52475a4877ed33004&vid=4476d1fd1adf08cd2fd644a52475a4877ed33004&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C