Imprimer
trans-1,4-Diphényl-2-butene-1,4-dione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Dibenzoylethylene, trans-1,2-Dibenzoylethylene
D2185-25G D2185-5G
TCIAD2185-25GEA 228 EUR
TCIAD2185-25G TCIAD2185-5G
trans-1,4-Diphényl-2-butene-1,4-dione ≥98.0% (par GC)
trans-1,4-Diphényl-2-butene-1,4-dione
Formule: C₁₆H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00003083
Numéro CAS: 959-28-4
EINECS: 213-498-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d807d4db67d0d219089d36470e6b237845763375&vid=d807d4db67d0d219089d36470e6b237845763375&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 112.0 deg-C