Imprimer
1-Bromo-4-(méthylsulfonyl)benzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-(methylsulphonyl)benzene
B3148-25G B3148-5G
TCIAB3148-25GEA 136 EUR
TCIAB3148-25G TCIAB3148-5G
1-Bromo-4-(méthylsulfonyl)benzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-4-(méthylsulfonyl)benzène
Formule: C₇H₇BrO₂S
MW: 235.1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025065
Numéro CAS: 3466-32-8
EINECS: 222-421-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2e9b520791631ba2ab6b99e7739acaf2fc49a9f&vid=a2e9b520791631ba2ab6b99e7739acaf2fc49a9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C