Imprimer
(Triméthylsilyl)acétate d'éthyle ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2-(trimethylsilyl)acetate, (Trimethylsilyl)acetic acid ethyl ester
T1584-25G T1584-5G
TCIAT1584-25GEA 127 EUR
TCIAT1584-25G TCIAT1584-5G
(Triméthylsilyl)acétate d'éthyle ≥93.0% (par GC)
(Triméthylsilyl)acétate d'éthyle
Formule: C₇H₁₆O₂Si
Point d'ébullition: 159°C
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00009172
Numéro CAS: 4071-88-9
EINECS: 223-783-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1de3fd99a8bbe27d08181529e2164c0347b7f196&vid=1de3fd99a8bbe27d08181529e2164c0347b7f196&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %