Imprimer
Cinnamate de benzyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cinnamic acid benzyl ester, trans-Cinnamic acid benzyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester
C0358-25G C0358-500G
TCIAC0358-25GEA 31.9 EUR
TCIAC0358-25G TCIAC0358-500G
Cinnamate de benzyle ≥98.0% (par GC)
Cinnamate de benzyle
Formule: C₁₆H₁₄O₂
MW: 238.29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004789
Numéro CAS: 103-41-3
EINECS: 203-109-3
Merck Index: 14,01130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0709ab95624e1b6b350450440fd7764757708daa&vid=0709ab95624e1b6b350450440fd7764757708daa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 38.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity