Imprimer
Acide 4-méthoxyanthranilique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Amino-4-methoxybenzoic acid
A2319-1G A2319-5G
TCIAA2319-1GEA 42.9 EUR
TCIAA2319-1G TCIAA2319-5G
Acide 4-méthoxyanthranilique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-méthoxyanthranilique
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00667729
Numéro CAS: 4294-95-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d1f442b9c0733ae40ba14119245585d8de63b7b&vid=9d1f442b9c0733ae40ba14119245585d8de63b7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %