Imprimer
Chlorure de nonanoyle ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
N0372-25G N0372-100G
TCIAN0372-25GEA 28.6 EUR
TCIAN0372-25G TCIAN0372-100G
Chlorure de nonanoyle ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de nonanoyle
Formule: C₉H₁₇ClO
Point d'ébullition: 215°C
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00000768
Numéro CAS: 764-85-2
EINECS: 212-131-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f170b89758748179a782c13037c2e001e44a2c7&vid=0f170b89758748179a782c13037c2e001e44a2c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %