Imprimer
p-Anisate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A1125-25G A1125-500G A1125-100G
TCIAA1125-25GEA 18.7 EUR
TCIAA1125-25G TCIAA1125-500G TCIAA1125-100G
p-Anisate de méthyle ≥99.0% (par GC)
p-Anisate de méthyle
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 255°C
Numéro MDL: MFCD00008437
Numéro CAS: 121-98-2
EINECS: 204-513-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e297c287b1cdc37853140693050c9b603a81ecb7&vid=e297c287b1cdc37853140693050c9b603a81ecb7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency