Imprimer
9,10-Dichloroanthracène 96,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Attention
D0327-1G D0327-10G
TCIAD0327-1GEA 17.6 EUR
TCIAD0327-1G TCIAD0327-10G
9,10-Dichloroanthracène 96,0 GC_ASSAY_METHOD
9,10-Dichloroanthracène
Formule: C₁₄H₈Cl₂
MW: 247.12 g/mol
Point d'ébullition: 366
Numéro MDL: MFCD00001246
Numéro CAS: 605-48-1
EINECS: 210-087-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a47e2e51ea26eeb9f1d8464c3a61ec13d9223372&vid=dddd433cb67c4c65a782e9da476a22cb4f37d7d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency