Imprimer
Acide anthracène-9-carboxylique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0690-25G A0690-5G
TCIAA0690-25GEA 117 EUR
TCIAA0690-25G TCIAA0690-5G
Acide anthracène-9-carboxylique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide anthracène-9-carboxylique
Formule: C₁₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 411 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 217°C
Densité: 1,397 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001257
Numéro CAS: 723-62-6
EINECS: 211-964-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b11c443f9ac0e6de5874bcd139d30c146e371a&vid=11e7af058c6f4300885797b0af81e2c1b2f9a734&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %